Tisk…
1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925565-25G OR925565-5G
APOSOR925565-25GEA 3440 CZK
APOSOR925565-25G APOSOR925565-5G
1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine 95%
1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Vzorec: C₁₂H₁₅N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11501660
CAS číslo: 40240-12-8