Tisk…
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Chlorothioformyl Chloride, Chloroformylsulphenyl Chloride
OR925562-10G OR925562-25G
APOSOR925562-10GEA 2070 CZK
APOSOR925562-10G APOSOR925562-25G
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Vzorec: CCl₂OS
Bod varu: 98 °C
Hustota: 1,552 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000703
CAS číslo: 2757-23-5
UN: 3265
ADR: 8,II