Tisk…
N,N,N',N'-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-diamino-2-butene
OR925517-5G
APOSOR925517-5GEA 5760 CZK
APOSOR925517-5G
N,N,N',N'-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine 95%
N,N,N',N'-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine
Vzorec: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Bod varu: 171…172 °C
Hustota: 0,808 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008336
CAS číslo: 4559-79-9
UN: 2734
ADR: 8+3,II