Tisk…
Trichloroacetyl isocyanate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925510-25G OR925510-5G
APOSOR925510-25GEA 12200 CZK
APOSOR925510-25G APOSOR925510-5G
Trichloroacetyl isocyanate 95%
Trichloroacetyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₃Cl₃NO₂
Bod varu: 80…85 °C
Hustota: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002033
CAS číslo: 3019-71-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III