Fmoc-3,4-dehydroPro-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925492-1G
OR925492-250MG
OR925492-500MG
APOSOR925492-1GEA
15310
CZK
APOSOR925492-1G
APOSOR925492-250MG
APOSOR925492-500MG
Fmoc-3,4-dehydroPro-OH 97%
Fmoc-3,4-dehydroPro-OH
Vzorec:
C₂₀H₁₇NO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151940 CAS číslo: 135837-63-7 |