Tisk…
4,4'-Bipiperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925367-1G OR925367-5G
APOSOR925367-1GEA 2980 CZK
APOSOR925367-1G APOSOR925367-5G
4,4'-Bipiperidine 98%
4,4'-Bipiperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01104315
CAS číslo: 15336-72-8