Tisk…
1-sec-Butyl-4-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925365-25G OR925365-5G
APOSOR925365-25GEA 6090 CZK
APOSOR925365-25G APOSOR925365-5G
1-sec-Butyl-4-nitrobenzene 95%
1-sec-Butyl-4-nitrobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130025
CAS číslo: 4237-40-5