Tisk…
1-Naphthoyl cyanide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Naphthalenecarbonyl Cyanide
OR925363-10G OR925363-1G OR925363-5G
APOSOR925363-10GEA 25230 CZK
APOSOR925363-10G APOSOR925363-1G APOSOR925363-5G
1-Naphthoyl cyanide 95%
1-Naphthoyl cyanide
Vzorec: C₁₂H₇NO
MW: 181,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060239
CAS číslo: 14271-86-4