Tisk…
5-Methylnicotinamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925361-1G OR925361-5G
APOSOR925361-1GEA 5200 CZK
APOSOR925361-1G APOSOR925361-5G
5-Methylnicotinamide 95%
5-Methylnicotinamide
Vzorec: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664041
CAS číslo: 70-57-5