(3-Methoxybenzyl)methylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Methoxy-N-methylbenzylamine, 1-(3-Methoxyphenyl)-N-methylmethanamine
OR925353-5G
APOSOR925353-5GEA
2030
CZK
APOSOR925353-5G
(3-Methoxybenzyl)methylamine 95%
(3-Methoxybenzyl)methylamine
Vzorec:
C₉H₁₃NO MW: 151,21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04618244 CAS číslo: 41789-95-1 |