4-Phenylbutyryl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925349-1G
OR925349-5G
APOSOR925349-1GEA
2210
CZK
APOSOR925349-1G
APOSOR925349-5G
4-Phenylbutyryl chloride 95%
4-Phenylbutyryl chloride
Vzorec:
C₁₀H₁₁ClO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00798080 CAS číslo: 18496-54-3 |