Tisk…
1-(Methoxymethoxy)naphthalene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925344-10G OR925344-1G OR925344-5G
APOSOR925344-10GEA 20070 CZK
APOSOR925344-10G APOSOR925344-1G APOSOR925344-5G
1-(Methoxymethoxy)naphthalene 95%
1-(Methoxymethoxy)naphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797119
CAS číslo: 7382-37-8