Tisk…
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925320-1G OR925320-5G
APOSOR925320-1GEA 9530 CZK
APOSOR925320-1G APOSOR925320-5G
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid 95%
(2S,3S)-2-Chloro-3-methylvaleric acid
Vzorec: C₆H₁₁ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191403
CAS číslo: 32653-34-2