Tisk…
4-Phenoxybenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Phenoxyphenyl)methanol
OR9253-1G OR9253-5G
APOSOR9253-1GEA 4500 CZK
APOSOR9253-1G APOSOR9253-5G
4-Phenoxybenzyl alcohol 97%
4-Phenoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,237 g/mol
Bod tání: 55…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01463970
CAS číslo: 2215-78-3