2-Methylbenzoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methylbenzo[d]oxazole
OR925296-500G
APOSOR925296-500GEA
10680
CZK
APOSOR925296-500G
2-Methylbenzoxazole 95%
2-Methylbenzoxazole
Vzorec:
C₈H₇NO MW: 133,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005771 CAS číslo: 95-21-6 |