Tisk…
4-(3-Phenylpropyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925286-100G OR925286-25G OR925286-500G
APOSOR925286-100GEA 5200 CZK
APOSOR925286-100G APOSOR925286-25G APOSOR925286-500G
4-(3-Phenylpropyl)pyridine 95%
4-(3-Phenylpropyl)pyridine
Vzorec: C₁₄H₁₅N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047458
CAS číslo: 2057-49-0