Tisk…
6-Hydroxy-3-methylpicolinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925285-100MG OR925285-1G OR925285-250MG
APOSOR925285-100MGEA 4570 CZK
APOSOR925285-100MG APOSOR925285-1G APOSOR925285-250MG
6-Hydroxy-3-methylpicolinic acid 95%
6-Hydroxy-3-methylpicolinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 115185-81-4