Tisk…
Diethylamine hydrochloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR925271-5KG OR925271-1KG OR925271-250G
APOSOR925271-5KGEA 15740 CZK
APOSOR925271-5KG APOSOR925271-1KG APOSOR925271-250G
Diethylamine hydrochloride 99%
Diethylamine hydrochloride
Vzorec: C₄H₁₂ClN
Bod varu: 320…330 °C/760mmHg
Bod tání: 227…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012499
CAS číslo: 660-68-4