Tisk…
1-Naphthoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925255-100G OR925255-500G
APOSOR925255-100GEA 857 CZK
APOSOR925255-100G APOSOR925255-500G
1-Naphthoic acid 98%
1-Naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004007
CAS číslo: 86-55-5