Tisk…
2,5-Dimethoxytoluene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925248-25G OR925248-5G
APOSOR925248-25GEA 1190 CZK
APOSOR925248-25G APOSOR925248-5G
2,5-Dimethoxytoluene 95%
2,5-Dimethoxytoluene
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041901
CAS číslo: 24599-58-4