Tisk…
2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925247-1G OR925247-5G
APOSOR925247-1GEA 5200 CZK
APOSOR925247-1G APOSOR925247-5G
2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine 95%
2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01135534
CAS číslo: 68339-45-7