Tisk…
4-Ethylpyrocatechol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925237-10G OR925237-1G OR925237-5G
APOSOR925237-10GEA 7180 CZK
APOSOR925237-10G APOSOR925237-1G APOSOR925237-5G
4-Ethylpyrocatechol 97%
4-Ethylpyrocatechol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015847
CAS číslo: 1124-39-6