Tisk…
3-Ethyl-1-pentyne-3-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Ethylpent-1-yn-3-ol, 3-Ethyl-3-hydroxy-1-pentyne
OR925228-1G OR925228-25G OR925228-5G
APOSOR925228-1GEA 3740 CZK
APOSOR925228-1G APOSOR925228-25G APOSOR925228-5G
3-Ethyl-1-pentyne-3-ol 95%
3-Ethyl-1-pentyne-3-ol
Vzorec: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014392
CAS číslo: 6285-06-9