Tisk…
3,4-Dichloropyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925203-1G OR925203-500MG
APOSOR925203-1GEA 22980 CZK
APOSOR925203-1G APOSOR925203-500MG
3,4-Dichloropyridazine
3,4-Dichloropyridazine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20040517
CAS číslo: 1677-80-1