Tisk…
2,2-Dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Dimethyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
OR925185-1G
APOSOR925185-1GEA 2110 CZK
APOSOR925185-1G
2,2-Dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 97%
2,2-Dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,203 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11868710
CAS číslo: 10514-70-2