Tisk…
4'-Chloro-3'-methylacetophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(4-Chloro-3-methylphenyl)ethanone
OR925182-1G OR925182-25G OR925182-5G
APOSOR925182-1GEA 622 CZK
APOSOR925182-1G APOSOR925182-25G APOSOR925182-5G
4'-Chloro-3'-methylacetophenone 99%
4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₉ClO
MW: 168.62 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00045172
CAS číslo: 37074-39-8