Tisk…
3-Methylphthalic anhydride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methylisobenzofuran-1,3-dione
OR925180-25G
APOSOR925180-25GEA 13000 CZK
APOSOR925180-25G
3-Methylphthalic anhydride 98%
3-Methylphthalic anhydride
Vzorec: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047316
CAS číslo: 4792-30-7