4-(p-Tolyl)morpholine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Morpholinotoluene
OR925167-1G
OR925167-5G
APOSOR925167-1GEA
1700
CZK
APOSOR925167-1G
APOSOR925167-5G
4-(p-Tolyl)morpholine 95%
4-(p-Tolyl)morpholine
Vzorec:
C₁₁H₁₅NO MW: 177,25 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00222003 CAS číslo: 3077-16-5 |