Tisk…
3-Methoxybenzamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: m-Anisamide
OR925166-25G
APOSOR925166-25GEA 2280 CZK
APOSOR925166-25G
3-Methoxybenzamide 95%
3-Methoxybenzamide
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007986
CAS číslo: 5813-86-5