2-Benzylimidazoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925139-25G
OR925139-5G
APOSOR925139-25GEA
14290
CZK
APOSOR925139-25G
APOSOR925139-5G
2-Benzylimidazoline 95%
2-Benzylimidazoline
Vzorec:
C₁₀H₁₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005182 CAS číslo: 59-98-3 |