3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR925110-1G
OR925110-5G
APOSOR925110-1GEA
2900
CZK
APOSOR925110-1G
APOSOR925110-5G
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Vzorec:
C₆H₁₂O MW: 100,16 g/mol Bod varu: 95…96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051590 CAS číslo: 2245-30-9 UN: 1993 ADR: 3,III |