Tisk…
Ethylbenzoát 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925081-100G OR925081-1KG OR925081-500G
APOSOR925081-100GEA 1780 CZK
APOSOR925081-100G APOSOR925081-1KG APOSOR925081-500G
Ethylbenzoát 95%
Ethylbenzoát
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009109
CAS číslo: 93-89-0