Tisk…
2-Propyl-2-oxazoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Propyl-4,5-dihydrooxazole
OR925076-5G
APOSOR925076-5GEA 5060 CZK
APOSOR925076-5G
2-Propyl-2-oxazoline 95%
2-Propyl-2-oxazoline
Vzorec: C₆H₁₁NO
MW: 113,157 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684776
CAS číslo: 4694-80-8