2,4-Dimethylphenyl isocyanate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,4-Xylyl isocyanate, 1-Isocyanato-2,4-dimethylbenzene
OR925058-1G
OR925058-25G
OR925058-5G
APOSOR925058-1GEA
1080
CZK
APOSOR925058-1G
APOSOR925058-25G
APOSOR925058-5G
2,4-Dimethylphenyl isocyanate 95%
2,4-Dimethylphenyl isocyanate
- May form small amount of sediment.
Vzorec:
C₉H₉NO Bod varu: 114…155 °C Hustota: 1,041 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013853 CAS číslo: 51163-29-2 UN: 2206 ADR: 6.1,II |