Tisk…
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925053-1G OR925053-5G
APOSOR925053-1GEA 695 CZK
APOSOR925053-1G APOSOR925053-5G
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016558
CAS číslo: 1135-23-5