Tisk…
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925050-100G OR925050-500G
APOSOR925050-100GEA 695 CZK
APOSOR925050-100G APOSOR925050-500G
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol 99%
2-Methyl-4-phenyl-2-butanol
Vzorec: C₁₁H₁₆O
Bod tání: 30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004472
CAS číslo: 103-05-9