Tisk…
3-Metoxy-3-methyl-1-butanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925046-100G OR925046-500G
APOSOR925046-100GEA 0 CZK
APOSOR925046-100G APOSOR925046-500G
3-Metoxy-3-methyl-1-butanol 95%
3-Metoxy-3-methyl-1-butanol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Bod varu: 173…175 °C
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00044771
CAS číslo: 56539-66-3