Tisk…
2,5-Dimethylterephthalic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925044-1G OR925044-5G
APOSOR925044-1GEA 2110 CZK
APOSOR925044-1G APOSOR925044-5G
2,5-Dimethylterephthalic acid 96%
2,5-Dimethylterephthalic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,1840 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020292
CAS číslo: 6051-66-7