Tisk…
4-Propoxyphthalonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925043-1G OR925043-5G
APOSOR925043-1GEA 8070 CZK
APOSOR925043-1G APOSOR925043-5G
4-Propoxyphthalonitrile 95%
4-Propoxyphthalonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059102
CAS číslo: 106144-18-7