Tisk…
1-Ethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Ethylimidazole-2-carboxaldehyde
OR924988-10G OR924988-1G OR924988-5G
APOSOR924988-10GEA 5330 CZK
APOSOR924988-10G APOSOR924988-1G APOSOR924988-5G
1-Ethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07380875
CAS číslo: 111851-98-0