Tisk…
3-Methyl-4-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924984-100MG OR924984-1G OR924984-250MG
APOSOR924984-100MGEA 5390 CZK
APOSOR924984-100MG APOSOR924984-1G APOSOR924984-250MG
3-Methyl-4-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 95%
3-Methyl-4-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03063768
CAS číslo: 461033-80-7