Tisk…
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924980-1G OR924980-250MG
APOSOR924980-1GEA 12200 CZK
APOSOR924980-1G APOSOR924980-250MG
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene 95%
1-Methoxy-1-trimethylsilyloxypropene
Vzorec: C₇H₁₆O₂Si
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671554
CAS číslo: 34880-70-1