Tisk…
3,3'-Oxydipropionitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924961-1G OR924961-5G
APOSOR924961-1GEA 5390 CZK
APOSOR924961-1G APOSOR924961-5G
3,3'-Oxydipropionitrile 98%
3,3'-Oxydipropionitrile
Vzorec: C₆H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001960
CAS číslo: 1656-48-0