Tisk…
Ethyl-3-aminobutanoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924945-100G OR924945-25G OR924945-5G
APOSOR924945-100GEA 14880 CZK
APOSOR924945-100G APOSOR924945-25G APOSOR924945-5G
Ethyl-3-aminobutanoate 98%
Ethyl-3-aminobutanoate
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008086
CAS číslo: 5303-65-1