Ethyl-6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924935-10G
OR924935-1G
OR924935-5G
APOSOR924935-10GEA
41000
CZK
APOSOR924935-10G
APOSOR924935-1G
APOSOR924935-5G
Ethyl-6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Ethyl-6-oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₁₆O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23105848 CAS číslo: 909406-74-2 |