Tisk…
Monomethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924889-25G OR924889-5G
APOSOR924889-25GEA 41660 CZK
APOSOR924889-25G APOSOR924889-5G
Monomethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate 95%
Monomethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167743
CAS číslo: 36897-94-6