Tisk…
1-Vinyl-2-pyrrolidone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinyl-2-pyrrolidinone
OR924885-100G OR924885-25G OR924885-5G
APOSOR924885-100GEA 2030 CZK
APOSOR924885-100G APOSOR924885-25G APOSOR924885-5G
1-Vinyl-2-pyrrolidone 98%
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Vzorec: C₆H₉NO
MW: 111,1418 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003197
CAS číslo: 88-12-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III