Tisk…
2-Phenylcyclohexanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924883-1G OR924883-5G
APOSOR924883-1GEA 695 CZK
APOSOR924883-1G APOSOR924883-5G
2-Phenylcyclohexanone 95%
2-Phenylcyclohexanone
Vzorec: C₁₂H₁₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001629
CAS číslo: 1444-65-1