Tisk…
3-Butoxyphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Resorcinol Monobutyl Ether
OR924866-25G OR924866-5G
APOSOR924866-25GEA 23310 CZK
APOSOR924866-25G APOSOR924866-5G
3-Butoxyphenol 95%
3-Butoxyphenol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058976
CAS číslo: 18979-72-1