4,4'-Bicyclohexanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924837-100G
OR924837-25G
APOSOR924837-100GEA
9920
CZK
APOSOR924837-100G
APOSOR924837-25G
4,4'-Bicyclohexanone 95%
4,4'-Bicyclohexanone
Vzorec:
C₁₂H₁₈O₂ Bod tání: 118…119 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00210694 CAS číslo: 23391-99-3 |